주요 문서
ENA769508613
Enamine
3-bromo-4-iodobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.93
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
JFHQUNCUTPWALA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)