주요 문서
ENA769508292
Enamine
4-(2-oxopropyl)azetidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
mp
77-78
Iupac Name
4-(2-oxopropyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4(8)2-5-3-6(9)7-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,9)
InChI key
MLNBNYADNDALRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Melting Point
77-78
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)