주요 문서
ENA769508279
Enamine
chloromethyl pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.6
MDL number:
Iupac Name
chloromethyl 1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2/c7-5-10-6(9)8-3-1-2-4-8/h1-5H2
InChI key
KWQRWSRWSWLRGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)