주요 문서
ENA769508213
Enamine
rac-1-tert-butyl 3-methyl (3R,4S)-4-(thiophen-3-yl)pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
311.4
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-methyl (3S,4R)-4-(thiophen-3-yl)pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO4S/c1-15(2,3)20-14(18)16-7-11(10-5-6-21-9-10)12(8-16)13(17)19-4/h5-6,9,11-12H,7-8H2,1-4H3/t11-,12+/m0/s1
InChI key
HCWJDMRSNOZEIG-NWDGAFQWSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370653
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)