주요 문서
ENA769508011
Enamine
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-11(7-14)5-12-8(15)4-13-11/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)
InChI key
LQKWXSRGSJWWND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)