주요 문서
ENA769507998
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-9-14(15,10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10,15H2,1-3H3
InChI key
ZIGCVNGIYACWBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365945
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365945
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)