주요 문서
ENA769507975
Enamine
2-(thian-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.73
MDL number:
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NS.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
InChI key
BXVYRRMYKXLFLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)