주요 문서
ENA769507673
Enamine
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FN.ClH/c12-10-5-8-3-1-2-4-11(8)9(6-10)7-13;/h1-6H,7,13H2;1H
InChI key
CDYPXYLVNSJRCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)