주요 문서
ENA769506022
Enamine
7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
Iupac Name
7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-8-7-5(2-3-10-8)6(4-11-7)9(12)13/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
InChI key
FPAVTJNQFCYODW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365271
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365271
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)