주요 문서
ENA769505764
Enamine
4-(5-formylfuran-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.19
MDL number:
Iupac Name
4-(5-formyl-2-furyl)-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8O5/c13-6-8-2-4-11(17-8)7-1-3-9(12(15)16)10(14)5-7/h1-6,14H,(H,15,16)
InChI key
BKNVVYRQMKQLFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364776
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364776
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)