주요 문서
ENA769505721
Enamine
1-ethenylcyclopropane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.2
MDL number:
Iupac Name
1-vinylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-5(3-4-5)9(6,7)8/h2H,1,3-4H2,(H2,6,7,8)
InChI key
DAJXIJZKXMFPBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)