주요 문서
ENA769505718
Enamine
3-(oxan-4-yl)cyclohexan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
MDL number:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylcyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H20O2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h9-12H,1-8H2
InChI key
KWGYQRYXKBCITJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)