주요 문서
ENA769505638
Enamine
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-8(11)9(7-10,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
MYVHTPMUCKHXOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)