주요 문서
ENA769505473
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.16
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.2ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);2*1H
InChI key
HXBAUDAOJDAKQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)