주요 문서
ENA769500793
Enamine
6-bromoquinoline-3,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
mp
219-220
Iupac Name
6-bromo-3,4-quinolinediamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H,11H2,(H2,12,13)
InChI key
VSUQNFQMMYNTSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
Melting Point
219-220
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)