주요 문서
ENA769495477
Enamine
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.15
MDL number:
Iupac Name
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-4-2-5(3-9)7(11)10-6(4)8(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
OJUKXXVTUWJFGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)