주요 문서
ENA769495468
Enamine
(octahydroindolizin-5-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.26
MDL number:
Iupac Name
(octahydroindolizin-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-4-1-3-8-5-2-6-11(8)9/h8-9H,1-7,10H2
InChI key
WDODLVVYFDGBSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249927
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)