주요 문서
ENA769494935
Enamine
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-13(11,12)8-7(6-3-4-6)2-1-5-10-8/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
CXTKNXTYTRFCKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)