주요 문서
ENA715369512
Enamine
4-(ethylamino)benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.26
MDL number:
mp
134-136
Iupac Name
4-(ethylamino)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-10-7-3-5-8(6-4-7)13(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
InChI key
XRDYSLJVSXDXOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271454
Melting Point
134-136
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)