주요 문서
ENA638599402
Enamine
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.69
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO2S/c1-4-6(2,3)5-10(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
NGKGZIQMXJYFLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)