주요 문서
ENA638599264
Enamine
1-[(piperidin-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.19
MDL number:
Iupac Name
1-(piperidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O.2ClH/c13-10-5-3-7-12(10)8-9-4-1-2-6-11-9;;/h9,11H,1-8H2;2*1H
InChI key
KEHZSNJXMVMEOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352242
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)