주요 문서
ENA638599195
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.69
MDL number:
Iupac Name
[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6,8,13H2
InChI key
BPNBKCHIRNFOFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346010
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346010
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)