주요 문서
ENA638598901
Enamine
(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.32
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-4-phenyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-15-9-7-13(11-14,8-10-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-6H,7-11,14H2,1H3
InChI key
WHJANSWOSODZBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345014
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345014
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)