주요 문서
ENA638598867
Enamine
(isoquinolin-6-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
6-isoquinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-6-8-1-2-10-7-12-4-3-9(10)5-8/h1-5,7H,6,11H2
InChI key
WHCMAPPCHCJCQG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344911
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344911
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)