주요 문서
ENA638598637
Enamine
{7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
Iupac Name
(7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-8-1-2-9(8)3-5-11-6-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI key
RNUUJSCLSSKGMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345932
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345932
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)