주요 문서
ENA638598583
Enamine
{2H,3H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyridin-7-yl}methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.1
MDL number:
Iupac Name
(2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-c]pyridin-7-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.2ClH/c9-4-6-3-7-8(5-10-6)12-2-1-11-7;;/h3,5H,1-2,4,9H2;2*1H
InChI key
PXOFOFFWRZANIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345347
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345347
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)