주요 문서
ENA638598582
Enamine
tert-butyl N-({3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}methyl)carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.81
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (((1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-11-9-4-5-10(11)7-14-6-9;/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI key
CXKQVCIWSQTTGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345345
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345345
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)