주요 문서
ENA638598426
Enamine
4-methyl-3-{[(1-methylpiperidin-4-yl)methyl]amino}benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.81
MDL number:
mp
239-240
Iupac Name
4-methyl-3-(((1-methylpiperidin-4-yl)methyl)amino)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O2.ClH/c1-11-3-4-13(15(18)19)9-14(11)16-10-12-5-7-17(2)8-6-12;/h3-4,9,12,16H,5-8,10H2,1-2H3,(H,18,19);1H
InChI key
OHPHIPUAHDXJIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344177
Melting Point
239-240
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344177
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)