주요 문서
ENA638598383
Enamine
methyl({[(2R)-piperidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.14
MDL number:
Iupac Name
(R)-N-methyl-1-(piperidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI key
UEUIIRPSKQKNHA-XCUBXKJBSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)