주요 문서
ENA638597983
Enamine
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
mp
187-188
Iupac Name
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-7-6-5(1-2-11-7)9-3-4-10-6/h1-4H,(H2,8,11)
InChI key
YVOLUPPVPQLTHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
Melting Point
187-188
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)