주요 문서
ENA638597776
Enamine
1,1,1-trifluoro-5-phenylpentan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.23
MDL number:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-phenyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c12-11(13,14)8-10(15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,15H2
InChI key
FYACPZGCLYNRKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)