주요 문서
ENA638597761
Enamine
{2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
Iupac Name
2-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c11-6-8-5-9(7-12-8)1-3-10-4-2-9/h8,10-11H,1-7H2
InChI key
GHDGYXGAYAYPOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)