주요 문서
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.04
MDL number:
mp
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)