주요 문서
ENA638597692
Enamine
6-methyl-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-1,1,3-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.23
MDL number:
mp
298-300
Iupac Name
6-methyl-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S/c1-5-2-3-7-6(4-5)9-8(11)10-14(7,12)13/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
RLILHXWAPZBTAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341909
Melting Point
298-300
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341909
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)