주요 문서
ENA638597527
Enamine
3-(iodomethyl)-2-oxaspiro[4.5]decane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.15
MDL number:
Iupac Name
3-(iodomethyl)-2-oxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H17IO/c11-7-9-6-10(8-12-9)4-2-1-3-5-10/h9H,1-8H2
InChI key
KIMYQYDFIKXIHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343023
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343023
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)