주요 문서
ENA638596375
Enamine
tert-butyl 3-(3-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-9(8-12)5-4-6-13/h6,9H,4-5,7-8H2,1-3H3
InChI key
OPVVVGHQJJKOOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340768
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340768
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)