주요 문서
ENA638594477
Enamine
6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
MDL number:
Iupac Name
6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChI key
FQXQOIGAJJUUNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-339498
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-339498
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)