주요 문서
ENA638592767
Enamine
4,4,4-trifluoro-2-(3-fluorophenyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.17
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-(3-fluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c11-7-3-1-2-6(4-7)8(9(15)16)5-10(12,13)14/h1-4,8H,5H2,(H,15,16)
InChI key
JOKVCCAFIYAFTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-338965
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-338965
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)