주요 문서
ENA638589583
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(2-pyrazinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-8(12,7(11)13-2)6-5-9-3-4-10-6/h3-5,12H,1-2H3
InChI key
ALWMISMGTIWPAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)