주요 문서
ENA638589496
Enamine
2,5-dimethyloxolane-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
LFYLMJWXQNOMLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)