주요 문서
ENA638589463
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
QZXMUJXWSSSIBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)