주요 문서
ENA638588115
Enamine
methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6-8(5-12)9(10(13)14-4)7(2)11(6)3/h5H,1-4H3
InChI key
NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332753
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332753
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)