주요 문서
ENA638588058
Enamine
N-(3-ethoxypropyl)pyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
MDL number:
Iupac Name
N-(3-ethoxypropyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-2-13-9-3-6-12-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
QVRPVXPHTDNERN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)