주요 문서
ENA638587954
Enamine
4-benzylpyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
mp
95-96
Iupac Name
4-benzyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11-7-10(8-12-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,12,13)
InChI key
OKESWHAZOJRHIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332293
Melting Point
95-96
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332293
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)