주요 문서
ENA638587932
Enamine
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.09
MDL number:
mp
255-260
Iupac Name
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
InChI key
UKXDRSPEFRNNOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225
Melting Point
255-260
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)