주요 문서
ENA638587894
Enamine
4-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)dihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-2-4-1-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2
InChI key
PVQRPRXBBGDUMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)