주요 문서
ENA638587764
Enamine
1-(4-methylpyridin-2-yl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
1-(4-methyl-2-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-3-4-10(12)9-7-8(2)5-6-11-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KRIUAQDMAOFNNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)