주요 문서
ENA638587553
Enamine
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
InChI key
IZZGFHILVLGABS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)