주요 문서
ENA638587373
Enamine
2-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.66
MDL number:
Iupac Name
(1R,2R,5S)-2-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-5-7-3-2-6(9-7)4-8(5)10;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
LVWQRMRFFCTCTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332584
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332584
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)