주요 문서
ENA638587241
Enamine
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
342.26
MDL number:
mp
71-73
Iupac Name
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C17H21Cl2NO2/c18-9-1-3-11-21-15-7-5-14-6-8-17(20-16(14)13-15)22-12-4-2-10-19/h5-8,13H,1-4,9-12H2
InChI key
TZMDXIUAHHJECB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
Melting Point
71-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)